Beskrivelse
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix er en praktisk, brugsklar 2X blanding af Phusion Plus DNA-polymerase, buffer, magnesiumchlorid og dNTP'er. Master mix-formatet forenkler reaktionsopsætningen med minimale pipeteringstrin og bevarer alle funktioner fra Phusion Plus DNA-polymerase. Derudover er to sporingsfarvestoffer og et densitetsreagens på forhånd tilsat til masterblandingen til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler.
Funktioner i Phusion™ Plus PCR Master Mix inkluderer:
- Høj fidelitet—giver >100 gange højere sekvensnøjagtighed end Taq polymerase
- Bekvemt setup—muliggør en universel annealing-temperatur på 60 °C i PCR
- Forbedret specificitets-hotstart-mekanisme—reducerer uspecifik forstærkning og nedbrydning af primeren
- Bordstabilitetsautomatisering—muliggjort på grund af 24-timers stabilitet af samlede reaktioner
- Høj hæmmertolerance—arbejder med DNA af suboptimal renhed
Phusion Plus DNA Polymerase er en hot-start, høj-fidelity DNA-polymerase, der forener proteinfusionsteknologi og universel primerannealing. Det er en Pyrococcus-lignende korrekturlæsnings-DNA-polymerase, der er fusioneret til et processivitetsforbedrende domæne, hvilket gør det muligt Phusion for Plus PCR Master Mix at generere PCR-sekvenser med høj nøjagtighed, følsomhed og hæmmertolerance. Dens nye reaktionsbuffer inkluderer proprietære additiver, der stabiliserer primer/skabelon-duplexer under annealing-trinnet ved 60 °C. Denne unikke bufferformulering øger PCR-specificiteten uden behov for at optimere annealing-temperaturen for hvert primerpar, hvilket hjælper med at spare tid og undgå fejl i PCR-kørsler. Desuden kan forskellige PCR-reaktioner med Phusion Plus PCR Master Mix og dens universelle annealing-funktion cykles sammen ved hjælp af samme protokol.
Phusion Derudover er PCR Master Mix inaktiv ved omgivelsestemperaturer på grund af sin hot-start mekanisme, medieret af Affibody-molekyler, hvilket muliggør opsætning og opbevaring af sammensatte PCR-reaktioner ved stuetemperatur. Enzymaktiviteten genoprettes fuldt efter det indledende denatureringstrin.
Applikationer:
- PCR med høj nøjagtighed
- Molekylær kloning og subkloning
- Generering af skabeloner til sekventering
- GC-rig PCR
- Langtrækkende PCR
- Multiplexmålforstærkning
- Syntetisk biologi og DNA-samlingsworkflows
- DNA-skabelongenerering til in vitro-transkription og mRNA-syntese
- Stedstyret mutagenese
- Mikrobiel genomik og mikrobiomforskning
- Syntetisk biologi og DNA-samlingsworkflows
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •2X Phusion Plus Green PCR Master Mix (10 x 1,25 ml) • 5X Phusion GC Enhancer (4 x 1,25 ml) • Nukleasefrit vand (10 x 1,25 ml) Opbevar kl– 15 °C til– 25 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Phusion Plus DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | 15 til 30 sek./kb |
| Mængde | 500 x 50μ L reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed |
| Troskab (vs. Taq) | >100X |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Vis mere |