Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus PCR-masterblandinger
Artikelnummer. 17248570 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
500 reaktioner
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal reaktioner Pakningsstørrelse
17248570 Farveløs 100 reaktioner -
17278570 Grøn 500 reaktioner -
17288570 Grøn 100 reaktioner -
17208580 Grøn 2000 reaktioner -
17238570 Farveløs 500 reaktioner 500 reaktioner
17268570 Farveløs 2000 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17248570 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F631S
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phusion Plus PCR Master Mix er en praktisk, klar til brug 2X blanding af Phusion Plus DNA-polymerase, buffer, magnesiumchlorid og dNTP'er.
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix er en praktisk, brugsklar 2X blanding af Phusion Plus DNA-polymerase, buffer, magnesiumchlorid og dNTP'er. Master mix-formatet forenkler reaktionsopsætningen med minimale pipeteringstrin og bevarer alle funktioner fra Phusion Plus DNA-polymerase. Derudover er to sporingsfarvestoffer og et densitetsreagens på forhånd tilsat til masterblandingen til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler.
Funktioner af Phusion™ Plus PCR Master Mix inkluderer:
  • High fidelity —giver> 100X højere sekvensnøjagtighed end Taq polymerase
  • Praktisk opsætning —muliggør en universel udglødningstemperatur på 60 C °i PCR
  • Forbedret specificitet —hot-start mekanisme reducerer ikke-specifik amplifikation og primer nedbrydning
  • Benchtop-stabilitetsautomatisering —aktiveret på grund af 24-timers stabilitet af samlede reaktioner
  • Høj inhibitortolerance —virker med DNA af suboptimal renhed
Phusion Plus DNA Polymerase er en hot-start, high-fidelity DNA-polymerase, der kombinerer proteinfusionsteknologi og universel primer-annealing. Det er en Pyrococcus-lignende korrekturlæsende DNA-polymerase fusioneret til et processivitetsfremmende domæne, hvilket muliggør Phusion Plus PCR Master Mix til at generere PCR-sekvenser med høj nøjagtighed, følsomhed og inhibitortolerance. Dens nye reaktionsbuffer inkluderer proprietære additiver, der stabiliserer primer/skabelon-duplekser under annealingstrinnet ved 60 °C. Denne unikke bufferformulering øger PCR-specificiteten uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar, hvilket hjælper med at spare tid og undgå fejl i PCR-kørsler. Desuden med Phusion Plus PCR Master Mix og dens universelle udglødningsfunktion kan forskellige PCR-reaktioner cykles sammen ved hjælp af den samme protokol.
Phusion Plus PCR Master Mix er inaktiv ved omgivende temperaturer på grund af dens hot-start-mekanisme medieret af Affibody-molekyler, hvilket tillader opsætning og opbevaring af samlede PCR-reaktioner ved stuetemperatur. Enzymaktiviteten genoprettes fuldstændigt efter det indledende denatureringstrin.
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • Langtrækkende PCR (op til 20 kb)
  • Mutagenese
  • High-throughput PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X Phusion Plus PCR Master Mix (2 x 1,25 ml)
• 5X Phusion GC Enhancer (1,25 ml)
• Nukleasefrit vand (2 x 1,25 ml)
Opbevar kl– 15 °C til– 25 °C
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion Plus DNA polymerase
Reaktionshastighed 15 til 30 sek./kb
Mængde 100 x 50μ L reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) >100X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Klar til brug mastermix
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre