Beskrivelse
Thermo Scientific Phusion Plus Green PCR Master Mix er en praktisk, brugsklar 2X blanding af Phusion Plus DNA-polymerase, buffer, magnesiumchlorid og dNTP'er. Master mix-formatet forenkler reaktionsopsætningen med minimale pipeteringstrin og bevarer alle funktioner fra Phusion Plus DNA-polymerase. Derudover er to sporingsfarvestoffer og et densitetsreagens på forhånd tilsat til masterblandingen til direkte påfyldning af PCR-produkter på geler.
Funktioner af Phusion™ Plus PCR Master Mix inkluderer:
- High fidelity —giver> 100X højere sekvensnøjagtighed end Taq polymerase
- Praktisk opsætning —muliggør en universel udglødningstemperatur på 60 C °i PCR
- Forbedret specificitet —hot-start mekanisme reducerer ikke-specifik amplifikation og primer nedbrydning
- Benchtop-stabilitetsautomatisering —aktiveret på grund af 24-timers stabilitet af samlede reaktioner
- Høj inhibitortolerance —virker med DNA af suboptimal renhed
Phusion Plus DNA Polymerase er en hot-start, high-fidelity DNA-polymerase, der kombinerer proteinfusionsteknologi og universel primer-annealing. Det er en Pyrococcus-lignende korrekturlæsende DNA-polymerase fusioneret til et processivitetsfremmende domæne, hvilket muliggør Phusion Plus PCR Master Mix til at generere PCR-sekvenser med høj nøjagtighed, følsomhed og inhibitortolerance. Dens nye reaktionsbuffer inkluderer proprietære additiver, der stabiliserer primer/skabelon-duplekser under annealingstrinnet ved 60 °C. Denne unikke bufferformulering øger PCR-specificiteten uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar, hvilket hjælper med at spare tid og undgå fejl i PCR-kørsler. Desuden med Phusion Plus PCR Master Mix og dens universelle udglødningsfunktion kan forskellige PCR-reaktioner cykles sammen ved hjælp af den samme protokol.
Phusion Plus PCR Master Mix er inaktiv ved omgivende temperaturer på grund af dens hot-start-mekanisme medieret af Affibody-molekyler, hvilket tillader opsætning og opbevaring af samlede PCR-reaktioner ved stuetemperatur. Enzymaktiviteten genoprettes fuldstændigt efter det indledende denatureringstrin.
Applikationer
- PCR med høj nøjagtighed
- Kloning
- Generering af skabeloner til sekventering
- Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
- Langtrækkende PCR (op til 20 kb)
- Mutagenese
- High-throughput PCR
Tekniske data
Tekniske data
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | Fire pakker, som hver indeholder: • 2X Phusion Plus Green PCR Master Mix (10 x 1,25 ml) • 5X Phusion GC Enhancer (4 x 1,25 ml) • Nukleasefrit vand (10 x 1,25 ml) Opbevar kl– 15 °C til– 25 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Phusion Plus DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | 15 til 30 sek./kb |
| Mængde | 2000 x 50μ L reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed |
| Troskab (vs. Taq) | >100X |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Vis mere |