Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus DNA-polymerase
Artikelnummer. p-7220870 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 17208570
Brand: Thermo Scientific™ F630L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase er en hot-start, high-fidelity DNA-polymerase, der kombinerer proteinfusionsteknologi og universel primer-annealing.
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase er en hot-start, high-fidelity DNA-polymerase, der kombinerer proteinfusionsteknologi og universel primer-annealing. Det er en Pyrococcus -lignende korrekturlæsende DNA-polymerase fusioneret til et processivitetsfremmende domæne, hvilket muliggør Phusion Plus DNA-polymerase til at generere PCR-sekvenser med høj nøjagtighed, følsomhed og inhibitortolerance.
Funktionerne omfatter:
  • >100X højere sekvensnøjagtighed endTaq polymerase
  • Universal udglødningstemperatur på 60 °C i PCR
  • Hot-start-mekanisme reducerer ikke-specifik amplifikation og primer-nedbrydning
  • Automatisering aktiveret på grund af 24-timers stabilitet af samlede reaktioner
  • Høj inhibitortolerance for arbejde med DNA af suboptimal renhed
Romanen Phusion Plus reaktionsbuffer inkluderer proprietære additiver, der stabiliserer primer/skabelon-duplekser under annealingstrinnet ved 60 °C. Denne unikke bufferformulering øger PCR-specificiteten uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar, hvilket hjælper med at spare tid og undgå fejl i PCR-kørsler. Desuden med Phusion Plus DNA-polymerase og dens universelle annealingsfunktion kan forskellige PCR-reaktioner cykles sammen ved hjælp af den samme protokol.
Phusion Plus DNA-polymerase er inaktiv ved omgivende temperaturer på grund af dens hot-start-mekanisme medieret af Affibody-molekyler, hvilket tillader opsætning og opbevaring af samlede PCR-reaktioner ved stuetemperatur. Enzymaktiviteten genoprettes fuldstændigt efter det indledende denatureringstrin.
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning& mutagenese
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • GC-rig PCR
  • Langtrækkende PCR (op til 20 kb)
  • High-throughput PCR
Bemærk
  • For at forenkle reaktionsopsætningen, Phusion Plus DNA Polymerase er også tilgængelig i klar-til-brug master mix formater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Phusion Plus DNA-polymerase (250μ L)
• 5X Phusion Plusbuffer (5 x 1,25 ml)
• 5X Phusion GC Enhancer (4 x 1,25 ml)
Opbevar kl– 15 °C til– 25 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion Plus DNA polymerase
Reaktionshastighed 15 til 30 sek./kb
Mængde 500 x 50μ L reaktioner
Forsendelsestilstand Room Temp or Wet Ice
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) >100X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre