Beskrivelse
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase er en hot-start, high-fidelity DNA-polymerase, der kombinerer proteinfusionsteknologi og universel primer-annealing. Det er en Pyrococcus -lignende korrekturlæsende DNA-polymerase fusioneret til et processivitetsfremmende domæne, hvilket muliggør Phusion Plus DNA-polymerase til at generere PCR-sekvenser med høj nøjagtighed, følsomhed og inhibitortolerance.
Funktionerne omfatter:
- >100X højere sekvensnøjagtighed endTaq polymerase
- Universal udglødningstemperatur på 60 °C i PCR
- Hot-start-mekanisme reducerer ikke-specifik amplifikation og primer-nedbrydning
- Automatisering aktiveret på grund af 24-timers stabilitet af samlede reaktioner
- Høj inhibitortolerance for arbejde med DNA af suboptimal renhed
Romanen Phusion Plus reaktionsbuffer inkluderer proprietære additiver, der stabiliserer primer/skabelon-duplekser under annealingstrinnet ved 60 °C. Denne unikke bufferformulering øger PCR-specificiteten uden behov for at optimere annealingstemperaturen for hvert primerpar, hvilket hjælper med at spare tid og undgå fejl i PCR-kørsler. Desuden med Phusion Plus DNA-polymerase og dens universelle annealingsfunktion kan forskellige PCR-reaktioner cykles sammen ved hjælp af den samme protokol.
Phusion Plus DNA-polymerase er inaktiv ved omgivende temperaturer på grund af dens hot-start-mekanisme medieret af Affibody-molekyler, hvilket tillader opsætning og opbevaring af samlede PCR-reaktioner ved stuetemperatur. Enzymaktiviteten genoprettes fuldstændigt efter det indledende denatureringstrin.
Applikationer
- PCR med høj nøjagtighed
- Kloning& mutagenese
- Generering af skabeloner til sekventering
- GC-rig PCR
- Langtrækkende PCR (op til 20 kb)
- High-throughput PCR
Bemærk
- For at forenkle reaktionsopsætningen, Phusion Plus DNA Polymerase er også tilgængelig i klar-til-brug master mix formater.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • Phusion Plus DNA-polymerase (50μ L) • 5X Phusion Plus buffer (1,25 ml) • 5X Phusion GC Enhancer (1,25 ml) Opbevar kl– 15 °C til– 25 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Phusion Plus DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | 15 til 30 sek./kb |
| Mængde | 100 x 50μ L reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Stuetempereret eller våd is |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed |
| Troskab (vs. Taq) | >100X |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Vis mere |