Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ Plus DNA-polymerase
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17208570 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner
17208570 500 reaktioner
17218570 100 reaktioner
17228570 2000 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17208570 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F630L
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase er en hot-start, high-fidelity DNA-polymerase, der kombinerer proteinfusionsteknologi og universel primer-annealing.
Thermo Scientific Phusion Plus DNA Polymerase er en hot-start, high-fidelity DNA-polymerase, der kombinerer proteinfusionsteknologi og universel primer-annealing. Det er en Pyrococcus -lignende korrekturlæsende DNA-polymerase fusioneret til et processivitetsfremmende domæne, hvilket muliggør Phusion Plus DNA-polymerase til at generere PCR-sekvenser med høj nøjagtighed, følsomhed og inhibitortolerance.
Funktioner inkluderer:
  • >100 gange højere sekvensnøjagtighed end Taq polymerase
  • Universel annealing-temperatur på 60 °C i PCR
  • Hotstart-mekanismen reducerer uspecifik forstærkning og nedbrydning af primeren
  • Automatisering muliggjort på grund af 24-timers stabilitet af samlede reaktioner
  • Høj hæmmertolerance for arbejde med DNA af suboptimal renhed
Den nye Phusion Plus reaktionsbuffer inkluderer proprietære additiver, der stabiliserer primer/skabelon-duplexer under annealing-trinnet ved 60 °C. Denne unikke bufferformulering øger PCR-specificiteten uden behov for at optimere annealing-temperaturen for hvert primerpar, hvilket hjælper med at spare tid og undgå fejl i PCR-kørsler. Desuden kan Plus DNA Polymerase og dens universelle annealing-funktion Phusion cykle forskellige PCR-reaktioner sammen ved hjælp af samme protokol.
Phusion Derudover er DNA-polymerase inaktiv ved omgivelsestemperaturer på grund af dens hot-start-mekanisme, medieret af Affibody-molekyler, hvilket muliggør opsætning og opbevaring af sammensatte PCR-reaktioner ved stuetemperatur. Enzymaktiviteten genoprettes fuldt efter det indledende denatureringstrin.
Applikationer:
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Molekylær kloning og subkloning
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • GC-rig PCR
  • Langtrækkende PCR
  • Multiplexmålforstærkning
  • Syntetisk biologi og DNA-samlingsworkflows
  • DNA-skabelongenerering til in vitro-transkription og mRNA-syntese
  • Stedstyret mutagenese
  • Mikrobiel genomik og mikrobiomforskning
  • Syntetisk biologi og DNA-samlingsworkflows
Bemærk
  • For at forenkle rebrion-opsætningen Phusion findes Plus DNA Polymerase også i færdigbrugte mastermix-formater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Phusion Plus DNA-polymerase (250μ L)
• 5X Phusion Plusbuffer (5 x 1,25 ml)
• 5X Phusion GC Enhancer (4 x 1,25 ml)
Opbevar kl– 15 °C til– 25 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion Plus DNA polymerase
Reaktionshastighed 15 til 30 sek./kb
Mængde 500 x 50μ L reaktioner
Forsendelsestilstand Stuetempereret eller våd is
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) >100X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre