Description
Thermo Scientific Phusion Human Specimen Direct PCR Kit leverer en hidtil uset bekvemmelighed til DNA-amplifikation ved at tillade PCR direkte fra urensede humane prøver. En lille mængde prøve anvendes direkte i PCR-reaktionen uden forudgående oprensningstrin. Dette giver betydelige besparelser i både tid og omkostninger.
Testede prøvematerialer omfatter mundvab, spyt, fostervand, hår, fingernegle, tænder og hudbiopsier. Sættet er kompatibelt med friske, frosne og endda formalinfikserede, paraffinindlejrede (FFPE) humane vævsprøver. De Phusion Human Specimen Direct PCR Kit indeholder optimerede reagenser og detaljerede protokoller for mange prøvematerialer. Den modificerede Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase, der anvendes i sættet, er en meget nøjagtig korrekturlæsende DNA-polymerase, og opnåede PCR-produkter er perfekt egnede selv til kloningsformål.
Funktioner
- Intet behov for tidskrævende og dyre DNA-oprensningstrin
- To simple protokoller til forskellige applikationer
- Ekstremt korte PCR-protokoltider
- Ændret Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase leverer rigelige udbytter af specifikt produkt
Bemærk
- Den optimale udglødningstemperatur for Phusion DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fraTaq -baserede DNA-polymeraser.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | • Phusion Humant prøve-DNA-polymerase, 80μ L • 2X Phusion Human prøve PCR-buffer, 2 x 1,25 ml • Universal Control Primer Mix (25μ M), 40μ L • Fortyndingsbuffer, 2 x 5 ml • DNARelease Additiv, 3 x 100μ L Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | Direkte PCR |
| Polymerase | Phusion Humant prøve DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | Direkte PCR Kit |
| Mængde | 200 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Hot Start | Indbygget varmstart |
| Show More |