Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA-polymerase& dNTP Mix (10 mM hver)
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase sætter en høj standard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 52 gange lavere end den forTaq og 6 gange lavere end Pfu , er denne polymerase et fremragende valg til kloning og andre applikationer, der kræver høj kvalitet og tilbyder robust ydeevne med korte protokoltider, selv i nærvær af PCR-hæmmere. Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end andre DNA-polymeraser.
Med Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase, amplifikation fortsætter uden produktion af uspecifikke produkter på grund af kombinationen af Phusion DNA-polymerase og en reversibelt bundet, specifik Affibody-ligand, der hæmmer DNA-polymeraseaktivitet ved stuetemperatur. Affibody-liganden inhiberer også 3'- til 5'-exonukleaseaktiviteten af polymerasen og forhindrer således nedbrydning af primere og template-DNA under reaktionsopsætning. Ved temperaturer, der fremmer polymeraseaktivitet, frigives liganden, hvilket gør polymerasen fuldt aktiv. Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase reaktiveres straks ved høje temperaturer og kræver ikke et separat aktiveringstrin i PCR-protokoller.
Funktioner
- High fidelity (52XTaq )
- Ingen uspecifik amplifikation og primernedbrydning under reaktionsopsætning
- Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15 –30 s/kb)
- Øget produktudbytte med minimale enzymmængder
Applikationer
- Standard PCR
- qPCR
- High fidelity og lang PCR
- LAMPE-PCR
- cDNA syntese
- RT-PCR, RDA , MDA
- DNA-mærkning og sekventering
dNTP-mix
Thermo Scientific dNTP Mix (Kat. Nr. R0192) indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en slutkoncentration på 10 mM. Nukleotiderne har mere end 99 % renhed og er fri for nukleaseaktiviteter såvel som humant og E. coli DNA. Blandinger giver mulighed for at reducere antallet af pipetteringstrin og risikoen for reaktionsopsætningsfejl.
- Mere end 99% renhed bekræftet ved HPLC
- Fri for humant og E. coli DNA
- Stabil efter flere fryse-tø-cyklusser
- Op til 95 % af dNTP'erne forbliver i triphosphatform efter 7 uger ved stuetemperatur
- Op til 90 % af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 PCR-cyklusser (1 minut ved 94 C; °3 minutter ved 72 °C)
Bemærk
- Denne pakke inkluderer Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase (4 x 500 U) og højkvalitets dNTP-blanding (10 mM hver, 2 x 1 mL).
- Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (f.eksTaq DNA-polymeraser).
Specifications
Specifications
| Koncentration | 2 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase (4 x 500 U ved 2 U/μ L) • 10 mM dNTP-blanding (2 x 1 mL) • 5X Phusion HF& GC buffere • DMSO • 50 mM MgCl 2 opløsning Opbevares kl – 5 C °til– 30 °C. |
| Detektionsmetode | Primer-sonde |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Phusion Hot Start II DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | Hot Start DNA Polymerase og dNTP Mix |
| Mængde | 2000 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed |
| Show More |