Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA Polymerases (2 U/μl)
Artikelnummer. 16254551 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 enheder
500 enheder
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal reaktioner unitSize
16254551 Farveløs 2000 reaktioner -
10024537 Farveløs 100 reaktioner 100 enheder
10287787 Farveløs 500 reaktioner 500 enheder
13575160 Grøn 100 reaktioner 100 enheder
13585160 Grøn 500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Artikelnummer. 16254551 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F530XL
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27968” to get your promotional price
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 50 gange lavere end den for Taq og 6 gange lavere end den for Pfu, er Phusion High-Fidelity DNA Polymerase et glimrende valg til kloning og andre applikationer, der kræver høj nøjagtighed. Phusion DNA-polymeraser tilbyder robust præstation med korte protokoltider, selv ved tilstedeværelse af PCR-hæmmere, og genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end andre DNA-polymeraser.
Funktioner af Phusion™ High-Fidelity DNA Polymerase omfatter:
  • High fidelity (52X Taq)
  • Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15–30 s/kb)
  • Robust præstation, minimal optimering nødvendig
  • Høje udbytter af PCR-produkter med minimale enzymmængder
  • Tilgængelig i Green bufferformat til direkte indlæsning af PCR-produkter på geler (F-534S eller F-534L)
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • Langtrækkende PCR (op til 20 kb)
  • Mutagenese
  • Høj gennemstrømnings-PCR
  • Mikroarray
Bemærk: Regler for annealing af Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsom Taq-DNA-polymeraser). For optimale resultater, brug vores praktiske Tm-beregner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Indhold og opbevaring • Phusion DNA-polymerase (2 U/μl)
• 5X Phusion HF- og GC-buffere
• DMSO
• 50 mM MgCl2-opløsning
Phusion HF-buffer og Phusion GC-buffere giver hver 1,5 mM MgCl2 i den endelige 1X koncentration.
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion High Fidelity DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype DNA-polymerase med høj nøjagtighed
Mængde 2000 U
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Enkeltstående
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre