Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA Polymerases (2 U/μl)
Artikelnummer. 13585160 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 13585160
Brand: Thermo Scientific™ F534L
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Phusion High-Fidelity DNA-polymerase
  • Phusion DNA polymerase 2 U/μ L
  • 5X Phusion HF buffer
  • 5X Phusion GC buffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 - opløsning
Begge Phusion HF Buffer og Phusion GC-buffer giver 1,5 mM MgCl2 i den endelige 1X-koncentration.
Phusion Grøn High-Fidelity DNA-polymerase
  • Phusion DNA polymerase 2 U/μ L
  • 5X Phusion Grøn HF buffer
  • 5X Phusion Grøn GC buffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 - opløsning
Begge Phusion Grøn HF Buffer og Phusion Grøn GC-buffer giver 1,5 mM MgCl2 i den endelige 1X-koncentration.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 50 gange lavere end den for Taq og 6 gange lavere end den for Pfu, er Phusion High-Fidelity DNA Polymerase et glimrende valg til kloning og andre applikationer, der kræver høj nøjagtighed. Phusion DNA-polymeraser tilbyder robust præstation med korte protokoltider, selv ved tilstedeværelse af PCR-hæmmere, og genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end andre DNA-polymeraser.
Funktioner af Phusion™ High-Fidelity DNA Polymerase omfatter:
  • High fidelity (52X Taq)
  • Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15–30 s/kb)
  • Robust præstation, minimal optimering nødvendig
  • Høje udbytter af PCR-produkter med minimale enzymmængder
  • Tilgængelig i Green bufferformat til direkte indlæsning af PCR-produkter på geler (F-534S eller F-534L)
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • Langtrækkende PCR (op til 20 kb)
  • Mutagenese
  • Høj gennemstrømnings-PCR
  • Mikroarray
Bemærk: Regler for annealing af Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsom Taq-DNA-polymeraser). For optimale resultater, brug vores praktiske Tm-beregner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Indhold og opbevaring • Phusion DNA polymerase, 2 U/μ L
• 5X Phusion Grønne HF og GF buffere
• DMSO
• 50 mM MgCl2 Grøn
Phusion HF og Phusion Grønne GC-buffere giver hver 1,5 mM MgCl 2 i den endelige 1X-koncentration.
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion High-Fidelity DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype DNA-polymerase med høj nøjagtighed
Mængde 500 U
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 500 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Enkeltstående
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Farve Grøn