Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR Master Mix med HF- eller GC-buffer
Artikelnummer. p-9026017 Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
GC buffer
HF buffer
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Artikelnummer. 10523288
Brand: Thermo Scientific™ F532S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 50 gange lavere end den for Taq og 6 gange lavere end den for Pfu, er Phusion High-Fidelity DNA-polymerase et glimrende valg til kloning og andre applikationer, der kræver høj nøjagtighed. Phusion DNA-polymeraser tilbyder robust præstation med korte protokoltider, selv ved tilstedeværelse af PCR-hæmmere, og genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end anden DNA-polymerase.
Phusion High-Fidelity PCR Master Mix er en praktisk 2X-blanding indeholdende Phusion DNA-polymerase, nukleotider og optimeret reaktionsbuffer inklusive MgCl2. To formuleringer af masterblanding er tilgængelige: med HF-buffer (F-531S og F-531L) og med GC-buffer (F-532S og F-532L). Fejlraten for Phusion DNA-polymerase i HF-buffer (4,4 x 10-7) er lavere end i GC-buffer (9,5 x 10-7). Derfor bør masterblandingen med HF-buffer bruges som standard mastermix til amplificering med høj nøjagtighed. GC-buffer kan dog forbedre ydeevnen af Phusion DNA Polymerase til nogle vanskelige eller lange skabeloner, såsom GC-rige skabeloner eller dem med komplekse sekundære strukturer.
Højdepunkter
  • Høj nøjagtighed (25X Taq)
  • Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15–30 s/kb)
  • Robust præstation, minimal optimering nødvendig
Applikationer
  • Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • Langtrækkende PCR (op til 20 kb)
  • Mutagenese
  • Høj gennemstrømnings-PCR
Brug af Phusion DNA-polymeraser
Regler for annealing af Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsom Taq-DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X Phusion Master Mix med GC buffer (2 x 1,25 ml)
• 100 % DMSO (1 x 500μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion High-Fidelity DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype High-Fidelity PCR Master Mix
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Inkluderer GC buffer