Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR Master Mix med HF- eller GC-buffer
Artikelnummer. 10369537 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
GC buffer
HF buffer
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10369537 HF buffer 100 reaktioner 100 reaktioner
10523288 GC buffer 100 reaktioner -
10094387 GC buffer 500 reaktioner -
10402678 HF buffer 500 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10369537 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F531S
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 50 gange lavere end den for Taq og 6 gange lavere end den for Pfu, er Phusion High-Fidelity DNA-polymerase et glimrende valg til kloning og andre applikationer, der kræver høj nøjagtighed. Phusion DNA-polymeraser tilbyder robust præstation med korte protokoltider, selv ved tilstedeværelse af PCR-hæmmere, og genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end anden DNA-polymerase.
Phusion High-Fidelity PCR Master Mix er en praktisk 2X-blanding indeholdende Phusion DNA-polymerase, nukleotider og optimeret reaktionsbuffer inklusive MgCl2. To formuleringer af masterblanding er tilgængelige: med HF-buffer (F-531S og F-531L) og med GC-buffer (F-532S og F-532L). Fejlraten for Phusion DNA-polymerase i HF-buffer (4,4 x 10-7) er lavere end i GC-buffer (9,5 x 10-7). Derfor bør masterblandingen med HF-buffer bruges som standard mastermix til amplificering med høj nøjagtighed. GC-buffer kan dog forbedre ydeevnen af Phusion DNA Polymerase til nogle vanskelige eller lange skabeloner, såsom GC-rige skabeloner eller dem med komplekse sekundære strukturer.
Højdepunkter
  • Høj nøjagtighed (25X Taq)
  • Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15–30 s/kb)
  • Robust præstation, minimal optimering nødvendig
Applikationer
  • Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Kloning
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • Langtrækkende PCR (op til 20 kb)
  • Mutagenese
  • Høj gennemstrømnings-PCR
Brug af Phusion DNA-polymeraser
Regler for annealing af Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsom Taq-DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring •2X Phusion Master Mix med HF-buffer (2 x 1,25 ml)
• 100 % DMSO (1 x 500μ L)
Opbevar kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Medium
Polymerase Phusion High-Fidelity DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype High-Fidelity PCR Master Mix
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Inkluderer HF buffer