Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion High-Fidelity PCR-sæt
Artikelnummer. 10084207 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
200 reaktioner
50 reaktioner
Pakningsstørrelse:
200 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10084207 200 reaktioner 200 reaktioner
10044257 50 reaktioner 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10084207 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F553L
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sætter en høj standard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 50 gange lavere end den for Taq og 6 gange lavere end den for Pfu, er Phusion High-Fidelity DNA Polymerase et glimrende valg til kloning og andre applikationer, der kræver høj nøjagtighed. Phusion DNA-polymeraser tilbyder robust præstation med korte protokoltider, selv ved tilstedeværelse af PCR-hæmmere, og genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end andre DNA-polymeraser.
Phusion High-Fidelity PCR Kit indeholder alle de nødvendige reagenser til PCR inklusive kontrolskabelon med lambda-DNA og primere til 1,3 kb og 10 kb amplikoner. Mængden af DNA-skabelonen er tilstrækkelig til at udføre 20 kontrolreaktioner på 50 μl volumen eller 50 kontrolreaktioner på 20 μl volumen.
Højdepunkter
  • High fidelity (52X Taq)
  • Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15–30 s/kb)
  • Robust præstation minimal optimering nødvendig
  • Øget produktudbytte med minimale enzymmængder
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Høj gennemstrømning
  • Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • Multiplex PCR
  • Langtrækkende PCR
  • Kloning og mutagenese
  • Mikroarray
Bemærk
  • Regler for annealing af Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsom Taq-DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring • Phusion DNA-polymerase (2 U/μ L)
• 5X Phusion GC& HF buffer
• dNTP-blanding (10 mM hver)
• Kontrolskabelon (λ DNA) og DNA-størrelsesstandard
• 1,3 kb& 10 kb primere (4μ M hver)
• 50 mM MgCl 2 opløsning og DMSO
Opbevares kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion High-Fidelity DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype High-Fidelity PCR-sæt
Mængde 200 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 200 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre