Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ High-Fidelity DNA-polymerase& dNTP Mix (10 mM hver)
Artikelnummer. 16237911 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2000 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
16237911 2000 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 16237911 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F530N
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Denne pakke inkluderer Phusion High-Fidelity DNA-polymerase (4 x 500 U) og højkvalitets dNTP-blanding (10 mM hver, 2 x 1 mL).
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA Polymerase sætter en høj standard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 52 gange lavere end den forTaq og 6 gange lavere end Pfu , Phusion High-Fidelity DNA-polymerase er et fremragende valg til kloning og andre applikationer, der kræver high fidelity. Phusion DNA-polymeraser tilbyder robust ydeevne med korte protokoltider, selv i nærvær af PCR-hæmmere og genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end andre DNA-polymeraser.
Funktioner
  • High fidelity (52XTaq )
  • Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15-30 s/kb)
  • Robust præstation, minimal optimering nødvendig
  • Høje udbytter af PCR-produkter med minimale enzymmængder
Applikationer
  • Standard PCR
  • RT-PCR
  • High fidelity og lang PCR
  • LAMPE, RDA , og MDA
  • cDNA syntese
  • qPCR
  • DNA-mærkning og sekventering
dNTP-mix
Thermo Scientific dNTP Mix indeholder forblandede vandige opløsninger af dATP, dCTP, dGTP og dTTP, hver med en slutkoncentration på 10 mM. Nukleotiderne har mere end 99 % renhed og er fri for nukleaseaktiviteter såvel som humant og E. coli DNA. Blandinger giver mulighed for at reducere antallet af pipetteringstrin og risikoen for reaktionsopsætningsfejl.
dNTP funktioner
  • Stabil efter flere fryse-tø-cyklusser
  • Op til 95 % af dNTP'erne forbliver i triphosphatform efter 7 uger ved stuetemperatur
  • Op til 90 % af dNTP'erne forbliver i trifosfatform efter 30 PCR-cyklusser (1 minut ved 94 C, °3 minutter ved 72 °C)
Bemærk
  • Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (f.eksTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Indhold og opbevaring • Phusion High-Fidelity DNA-polymerase (4 x 500 U ved 2 U/μ L)
• 10 mM dNTP-blanding (2 x 1 mL)
• 5X Phusion HF& GC buffere
• DMSO
• 50 mM MgCl 2
opløsning Opbevares kl
– 5 C °til– 30 °C.
Detektionsmetode Primer-sonde
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode 1-Step RT-PCR
Polymerase Phusion High Fidelity DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype DNA-polymerase med høj nøjagtighed
Mængde 2000 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Standard PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 52X
Hot Start Nej
Antal reaktioner 2000 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Separate komponenter
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre