Indeholder
Phusion GC bufferpakke
- 5X Phusion GC-buffer (1X buffer giver 1,5 mM MgCl2 )
- 50 mM MgCl2
- DMSO
- 5X Phusion Grøn GC-buffer (1X buffer giver 1,5 mM MgCl2 )
- 50 mM MgCl2
- DMSO
Fejlprocenten på Phusion DNA-polymerase i HF-buffer (4,4 x 10-7 ) er lavere end i GC-buffer (9,5 x 10-7 ). Derfor bør HF-bufferen bruges som standardbuffer til high-fidelity-forstærkning. GC Buffer kan dog forbedre ydeevnen af Phusion DNA-polymerase på nogle svære eller lange skabeloner, såsom GC-rige skabeloner eller dem med komplekse sekundære strukturer. Til applikationer som microarray eller DHPLC, hvor DNA-skabelonerne skal være fri for detergenter, anbefaler vi at bruge detergent-fri reaktionsbuffere.
5X Phusion Grønne buffere inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. De farvede buffere interfererer ikke med enzymets ydeevne og er kompatible med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
To optimerede buffere er tilgængelige for Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser:
- 5X Phusion HF-buffer (F-518L, F-538L (Phusion Grøn), F-520L (frit rengøringsmiddel))
- 5X Phusion GC-buffer (F-519L, F-539L (Phusion Grøn), F-521L (frit rengøringsmiddel))
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | GC bufferpakke |
| Farve | Grøn |
| Til brug med (applikation) | Standard PCR |
| Mængde | 4 x 1.5 mL |
| Inkluderer | •5X Phusion Grøn GC-reaktionsbuffer (4 x 1,5 ml) • 50 mM MgCl2 (4 x 1,5 ml) • DMSO (0,5 ml) Opbevar kl– 20 °C. |