Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ HF og GC bufferpakker
Artikelnummer. 13525170 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Kemisk navn eller materiale:
GC bufferpakke
HF bufferpakke
Vaskemiddelfri FF Buffer Pack
Vaskemiddelfri GC Buffer Pack
Farve:
Farveløs
Grøn
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kemisk navn eller materiale Farve Pakningsstørrelse
13525170 HF bufferpakke Grøn Pakke med 4
10492088 HF bufferpakke Farveløs Pakke med 4
10584578 GC bufferpakke Farveløs Pakke med 4
10226009 Vaskemiddelfri FF Buffer Pack Farveløs Pakke med 4
10333609 Vaskemiddelfri GC Buffer Pack Farveløs Pakke med 4
13535170 GC bufferpakke Grøn Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 13525170 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F538L
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Indeholder
Phusion HF bufferpakke
  • 5x Phusion HF-buffer (1X buffer giver 1,5 mM MgCl2 )
  • 50 mM MgCl2 - opløsning
  • DMSO
Phusion Grøn HF bufferpakke
  • 5X Phusion Grøn HF-buffer (1X buffer giver 1,5 mM MgCl2 )
  • 50 mM MgCl2 - opløsning
  • DMSO
5X Phusion Grønne buffere inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel.
Fejlprocenten på Phusion DNA-polymerase i HF-buffer (4,4 x 10-7 ) er lavere end i GC-buffer (9,5 x 10-7 ). Derfor bør HF-bufferen bruges som standardbuffer til high-fidelity-forstærkning. GC Buffer kan dog forbedre ydeevnen af Phusion DNA-polymerase på nogle svære eller lange skabeloner, såsom GC-rige skabeloner eller dem med komplekse sekundære strukturer. Til applikationer som microarray eller DHPLC, hvor DNA-skabelonerne skal være fri for detergenter, anbefaler vi at bruge detergent-fri reaktionsbuffere.
5X Phusion Grønne buffere inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer til direkte påfyldning af PCR-produkter på en gel. De farvede buffere interfererer ikke med enzymets ydeevne og er kompatible med downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
To optimerede buffere er tilgængelige for Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser:
  • 5X Phusion HF-buffer (F-518L, F-538L (Phusion Grøn), F-520L (frit rengøringsmiddel))
  • 5X Phusion GC-buffer (F-519L, F-539L (Phusion Grøn), F-521L (frit rengøringsmiddel))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale HF bufferpakke
Farve Grøn
Til brug med (applikation) Standard PCR
Mængde 4 x 1.5 mL
Inkluderer • 5X Phusion grøn HF-reaktionsbuffer (4 x 1,5 ml)
• 50 mM MgCl2 (4 x 1,5 ml)
• DMSO (0,5 ml)
Opbevar ved –20 °C.