Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA-polymeraser (2 U/μ L)
Artikelnummer. p-9026014 Shop alle Thermo Scientific produkter
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 enheder
2000 enheder
500 enheder
Artikelnummer. 13505170
Brand: Thermo Scientific™ F537S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase (2 U/μ L)
  • 5X Phusion HF buffer
  • 5X Phusion GC buffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 - opløsning
Phusion Green Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase (2 U/Glcμ L)
  • 5X Phusion Grøn HF buffer
  • 5X Phusion Grøn GC buffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 - opløsning
Begge Phusion og Phusion Grøn buffer giver 1,5 mM MgCl 2 i den endelige 1X koncentration
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 50 gange lavere end den for Taq og 6 gange lavere end den for Pfu, er Phusion High-Fidelity DNA-polymerase et glimrende valg til kloning og andre applikationer, der kræver høj nøjagtighed. Phusion DNA-polymeraser tilbyder robust præstation med korte protokoltider, selv ved tilstedeværelse af PCR-hæmmere, og genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end anden DNA-polymerase.
Med Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase-amplifikation forløber uden produktion af uspecifikke produkter på grund af kombinationen af Phusion DNA-polymerase og en reversibelt bundet, specifik Affibody-ligand, der hæmmer DNA-polymeraseaktivitet ved stuetemperatur. Affibody-liganden inhiberer også 3'- til 5'-exonukleaseaktiviteten af polymerasen og forhindrer således nedbrydning af primere og template-DNA under reaktionsopsætning. Ved temperaturer, der fremmer polymeraseaktivitet, frigives liganden, hvilket gør polymerasen fuldt aktiv. Phusion Hot Start II DNA-polymerase reaktiveres straks ved høje temperaturer, så det kræver ikke et separat aktiveringstrin i PCR-protokoller.
Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase er en kombination af Phusion Hot Start II DNA-polymerase og 5X Phusion buffere. Bufferne inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer, som ikke forstyrrer den robuste ydeevne af Phusion Hot Start II DNA-polymerase. Forskere kan indlæse PCR-produkter direkte på en gel, hvilket gør dette til en alsidig mulighed til brug i downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Højdepunkter
  • Reaktion opstillet ved stuetemperatur
  • Ingen uspecifik amplifikation og primernedbrydning under reaktionsopsætning
  • Nultidsgenaktivering på grund af unik hotstart-teknologi
  • High fidelity (52X Taq )
  • Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15 –30 s/kb)
  • Robuste reaktioner, minimal optimering nødvendig
  • Øget produktudbytte med minimale enzymmængder
  • Direkte påfyldning på geler
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Høj gennemstrømning
  • Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • Multiplex PCR
  • Langtrækkende PCR
  • Kloning
  • Mutagenese
  • Mikroarray
Bruger Phusion DNA-polymeraser
Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (f.eks Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Indhold og opbevaring • Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase (2 U/μ L)
• 5X Phusion Grøn HF buffer
• 5X Phusion Grøn GC buffer
• DMSO
• 50 mM MgCl2 - opløsning
Phusion Grøn HF og GC buffere giver begge 1,5 mM MgCl 2 i den endelige 1X koncentration.
Opbevar kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Hot Start DNA-polymerase
Mængde 100 U
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 52X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Enkeltstående
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Farve Grøn