Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA-polymeraser (2 U/μ L)
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Includes
Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase
- Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/μL)
- 5x Phusion HF Buffer
- 5x Phusion GC Buffer
- DMSO
- 50mM MgCl2 solution
- Phusion Hot Start II High–Fidelity DNA Polymerase (2U/Glc muL)
- 5x Phusion Green HF Buffer
- 5x Phusion Green GC Buffer
- DMSO
- 50mM MgCl2 solution
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 50 gange lavere end den for Taq og 6 gange lavere end den for Pfu, er Phusion High-Fidelity DNA-polymerase et glimrende valg til kloning og andre applikationer, der kræver høj nøjagtighed. Phusion DNA-polymeraser tilbyder robust præstation med korte protokoltider, selv ved tilstedeværelse af PCR-hæmmere, og genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end anden DNA-polymerase.
Med Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase-amplifikation forløber uden produktion af uspecifikke produkter på grund af kombinationen af Phusion DNA-polymerase og en reversibelt bundet, specifik Affibody-ligand, der hæmmer DNA-polymeraseaktivitet ved stuetemperatur. Affibody-liganden inhiberer også 3'- til 5'-exonukleaseaktiviteten af polymerasen og forhindrer således nedbrydning af primere og template-DNA under reaktionsopsætning. Ved temperaturer, der fremmer polymeraseaktivitet, frigives liganden, hvilket gør polymerasen fuldt aktiv. Phusion Hot Start II DNA-polymerase reaktiveres straks ved høje temperaturer, så det kræver ikke et separat aktiveringstrin i PCR-protokoller.
Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase er en kombination af Phusion Hot Start II DNA-polymerase og 5X Phusion buffere. Bufferne inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer, som ikke forstyrrer den robuste ydeevne af Phusion Hot Start II DNA-polymerase. Forskere kan indlæse PCR-produkter direkte på en gel, hvilket gør dette til en alsidig mulighed til brug i downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Højdepunkter
- Reaktion opstillet ved stuetemperatur
- Ingen uspecifik amplifikation og primernedbrydning under reaktionsopsætning
- Nultidsgenaktivering på grund af unik hotstart-teknologi
- High fidelity (52X Taq )
- Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15 –30 s/kb)
- Robuste reaktioner, minimal optimering nødvendig
- Øget produktudbytte med minimale enzymmængder
- Direkte påfyldning på geler
Applikationer
- PCR med høj nøjagtighed
- Høj gennemstrømning
- Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
- Generering af skabeloner til sekventering
- Multiplex PCR
- Langtrækkende PCR
- Kloning
- Mutagenese
- Mikroarray
Bruger Phusion DNA-polymeraser
Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (f.eks Taq DNA-polymeraser).
Spezifikation
Spezifikation
| Koncentration | 2 U/μl |
| Indhold og opbevaring | • Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase (2 U/μ L) • 5X Phusion HF& GC buffere • DMSO • 50 mM MgCl2 - opløsning Phusion HF Buffer og Phusion GC-buffere giver hver 1,5 mM MgCl2 i den endelige 1X-koncentration. Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| Polymerase | Phusion Hot Start II DNA-polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Produkttype | Hot Start DNA Polymerase og dNTP Mix |
| Mængde | 2000 U |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Til brug med (applikation) | Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed |
| Troskab (vs. Taq) | 52X |
| Mehr anzeigen |
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.