Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion™ Hot Start II DNA-polymeraser (2 U/μ L)
Artikelnummer. 13505170 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Farve:
Farveløs
Grøn
Antal reaktioner:
100 reaktioner
2000 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 enheder
2000 enheder
500 enheder
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Antal reaktioner Pakningsstørrelse
13505170 Grøn 100 reaktioner 100 enheder
13595160 Grøn 500 reaktioner 500 enheder
10441338 Farveløs 100 reaktioner 100 enheder
10628439 Farveløs 500 reaktioner 500 enheder
16258310 Farveløs 2000 reaktioner 2000 enheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Artikelnummer. 13505170 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F537S
Hold din videnskab i gang med 3 for 2
Brug rabatkode 27970
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27970” to get your promotional price
Indeholder
Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase (2 U/μ L)
  • 5X Phusion HF buffer
  • 5X Phusion GC buffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 - opløsning
Phusion Green Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase
  • Phusion Hot Start II High –Fidelity DNA-polymerase (2 U/Glcμ L)
  • 5X Phusion Grøn HF buffer
  • 5X Phusion Grøn GC buffer
  • DMSO
  • 50 mM MgCl2 - opløsning
Begge Phusion og Phusion Grøn buffer giver 1,5 mM MgCl 2 i den endelige 1X koncentration
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR.
Thermo Scientific Phusion High-Fidelity DNA-polymeraser sætter en guldstandard for højtydende PCR. Med en fejlrate, der er 50 gange lavere end den for Taq og 6 gange lavere end den for Pfu, er Phusion High-Fidelity DNA-polymerase et glimrende valg til kloning og andre applikationer, der kræver høj nøjagtighed. Phusion DNA-polymeraser tilbyder robust præstation med korte protokoltider, selv ved tilstedeværelse af PCR-hæmmere, og genererer højere udbytter med lavere enzymmængder end anden DNA-polymerase.
Med Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase-amplifikation forløber uden produktion af uspecifikke produkter på grund af kombinationen af Phusion DNA-polymerase og en reversibelt bundet, specifik Affibody-ligand, der hæmmer DNA-polymeraseaktivitet ved stuetemperatur. Affibody-liganden inhiberer også 3'- til 5'-exonukleaseaktiviteten af polymerasen og forhindrer således nedbrydning af primere og template-DNA under reaktionsopsætning. Ved temperaturer, der fremmer polymeraseaktivitet, frigives liganden, hvilket gør polymerasen fuldt aktiv. Phusion Hot Start II DNA-polymerase reaktiveres straks ved høje temperaturer, så det kræver ikke et separat aktiveringstrin i PCR-protokoller.
Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase er en kombination af Phusion Hot Start II DNA-polymerase og 5X Phusion buffere. Bufferne inkluderer et densitetsreagens og to sporingsfarvestoffer, som ikke forstyrrer den robuste ydeevne af Phusion Hot Start II DNA-polymerase. Forskere kan indlæse PCR-produkter direkte på en gel, hvilket gør dette til en alsidig mulighed til brug i downstream-applikationer såsom DNA-sekventering, ligering og restriktionsfordøjelse.
Højdepunkter
  • Reaktion opstillet ved stuetemperatur
  • Ingen uspecifik amplifikation og primernedbrydning under reaktionsopsætning
  • Nultidsgenaktivering på grund af unik hotstart-teknologi
  • High fidelity (52X Taq )
  • Hurtig PCR på grund af korte forlængelsestider (15 –30 s/kb)
  • Robuste reaktioner, minimal optimering nødvendig
  • Øget produktudbytte med minimale enzymmængder
  • Direkte påfyldning på geler
Applikationer
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Høj gennemstrømning
  • Amplificering af vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • Generering af skabeloner til sekventering
  • Multiplex PCR
  • Langtrækkende PCR
  • Kloning
  • Mutagenese
  • Mikroarray
Bruger Phusion DNA-polymeraser
Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (f.eks Taq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Indhold og opbevaring • Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase (2 U/μ L)
• 5X Phusion Grøn HF buffer
• 5X Phusion Grøn GC buffer
• DMSO
• 50 mM MgCl2 - opløsning
Phusion Grøn HF og GC buffere giver begge 1,5 mM MgCl 2 i den endelige 1X koncentration.
Opbevar kl– 20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Hot Start DNA-polymerase
Mængde 100 U
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 52X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Enkeltstående
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Farve Grøn