Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix
Artikelnummer. p-4526973 Shop alle Thermo Scientific produkter
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
Code produit. 10043967
Marque: Thermo Scientific™ F548S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Thermo Scientific Phusion Flash PCR Master Mix blev udviklet for at spare værdifuld laboratorietid.
Thermo Scientific Phusion Flash PCR Master Mix blev udviklet for at spare værdifuld laboratorietid. Brugsklar 2X mastermix bevarer pålideligheden og udbyttet i reaktioner ved brug af meget korte PCR-protokoller. Den unikke mastermix-sammensætning tillader brug af korte cyklusprotokoller med både lav- og højkompleksitets-DNA-skabeloner (15 sekunder pr. kilobase eller mindre). Masterblandingen udnytter Phusion Flash II DNA Polymerase, en modificeret korrekturlæsende DNA-polymerase afledt af Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase.
Funktioner
  • Ekstrem hastighed med forlængelsestider på 15 s/kb eller mindre
  • Hotstart-modifikation tillader 'nultidsgenaktivering'
  • Nøjagtig korrekturlæsning af DNA-polymerase med en nøjagtighed på 25XTaq
  • Højt udbytte i reduceret cykeltid
  • Minimeret pipettering
Applikationer
  • Hurtig PCR
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • Skabelongenerering til sekventering af Multiplex PCR
  • Langtrækkende PCR
  • Kloning& mutagenese
  • Mikroarray
Bemærk
  • Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsomTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix (1 mL)
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion Flash II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype High-Fidelity PCR Master Mix
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 25X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre
Farve Farveløs
Afficher plus Afficher moins
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis