Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix
Artikelnummer. 10659009 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10659009 500 reaktioner 500 reaktioner
10043967 100 reaktioner 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10659009 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F548L
Spar op til 60% på mikrobiologi
Brug rabatkode 28004
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phusion Flash PCR Master Mix blev udviklet for at spare værdifuld laboratorietid.
Thermo Scientific Phusion Flash PCR Master Mix blev udviklet for at spare værdifuld laboratorietid. Brugsklar 2X mastermix bevarer pålideligheden og udbyttet i reaktioner ved brug af meget korte PCR-protokoller. Den unikke mastermix-sammensætning tillader brug af korte cyklusprotokoller med både lav- og højkompleksitets-DNA-skabeloner (15 sekunder pr. kilobase eller mindre). Masterblandingen udnytter Phusion Flash II DNA Polymerase, en modificeret korrekturlæsende DNA-polymerase afledt af Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase.
Funktioner
  • Ekstrem hastighed med forlængelsestider på 15 s/kb eller mindre
  • Hotstart-modifikation tillader 'nultidsgenaktivering'
  • Nøjagtig korrekturlæsning af DNA-polymerase med en nøjagtighed på 25XTaq
  • Højt udbytte i reduceret cykeltid
  • Minimeret pipettering
Applikationer
  • Hurtig PCR
  • PCR med høj nøjagtighed
  • Vanskelige (GC-rige) skabeloner
  • Skabelongenerering til sekventering af Multiplex PCR
  • Langtrækkende PCR
  • Kloning& mutagenese
  • Mikroarray
Bemærk
  • Udglødningsregler for Phusion DNA-polymeraser er forskellige fra mange almindelige DNA-polymeraser (såsomTaq DNA-polymeraser).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2X
Indhold og opbevaring Phusion Flash High-Fidelity PCR Master Mix (5 x 1 ml)
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
Polymerase Phusion Flash II DNA-polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype High-Fidelity PCR Master Mix
Mængde 500 reaktioner
Forsendelsestilstand Tøris
Til brug med (applikation) Varmstarts-PCR, PCR med høj nøjagtighed
Troskab (vs. Taq) 25X
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 500 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat SuperMix eller Master Mix
Størrelse (slutprodukt) 20 kb eller mindre