Description
Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR Master Mix er designet til amplifikation af DNA fra fuldblod. Det eliminerer behovet for et separat DNA-oprensningstrin før PCR. Den modificerede Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase er resistent over for de vigtigste PCR-hæmmere i blodet og bevarer sin aktivitet ved blodkoncentrationer på op til 40 % i PCR-reaktionen.
Denne nøjagtige korrekturlæsning af DNA-polymerase gør Phusion Blood Direct PCR Master Mix et ideelt valg til krævende applikationer, såsom kloning. Phusion Blood Direct PCR Master Mix tillader også analyse af blodprøver med forskellige konserveringsmidler (f.eks. heparin, EDTA, citrat), opbevaringsforhold og fra forskellige arter.
Højdepunkter
- Direkte PCR gør det muligt at tilføje prøve direkte til PCR-reaktionen, hvilket reducerer tidskrævende og dyre DNA-oprensningstrin
- Tilgængelig fortynding& Opbevaringsprotokol tillader flere PCR-reaktioner fra én prøve
- Specielt konstrueret Phire Hot Start II DNA-polymerase til ekstremt korte PCR-protokoltider
- Master mix format med forblandet gel loading farvestof minimerer risikoen for krydskontaminering, reducerer prøvehåndtering og tillader direkte påfyldning på gel
Applikationer
- Genotypebestemmelse
- Transgen påvisning
- Knockout analyse
- Sekvensering
- Kloning
Bemærk
- Udglødningstemperatur for Phire DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fraTaq -baserede polymeraser.
Specifications
Specifications
| Koncentration | 2X |
| Indhold og opbevaring | •2X Phusion Blood Direct PCR Master Mix, 5 x 1 mL • Universal Control Primer Mix, 40μ L • 50 mM EDTA, 0,5 ml • 50 mM DMSO, 0,5 ml • 50 mM MgCl2 , 1,5 ml • Nukleasefrit vand, 4 x 1,25 ml • O'GeneRuler Express DNA Ladder, 50μ g (tilstrækkelig til 100 applikationer) Opbevares ved -20 °C. |
| GC-Rich PCR-ydelse | Høj |
| PCR metode | Direkte PCR |
| Polymerase | Phusion Blod II DNA polymerase |
| Reaktionshastighed | Hurtig |
| Inkluderer etiket eller farvestof | Ja |
| Produkttype | Direkte PCR Master Mix |
| Mængde | 500 reaktioner |
| Forsendelsestilstand | Våd eller tøris |
| Show More |