Få mere at vide
Thermo Scientific™ Phusion Blood Direct PCR Kit
Artikelnummer. 10543488 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal reaktioner:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
500 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal reaktioner Pakningsstørrelse
10543488 100 reaktioner 100 reaktioner
10227847 500 reaktioner 500 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10543488 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. F547S
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR Kit er udviklet til amplifikation af DNA fra fuldblod. Det eliminerer behovet for et separat DNA-oprensningstrin før PCR.
Thermo Scientific Phusion Blood Direct PCR Kit er til brug ved amplifikation af DNA fra fuldblod. Det eliminerer behovet for et separat DNA-oprensningstrin før PCR. Den modificerede Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase udviser høj resistens over for PCR-hæmmere, der findes i blod, og bevarer polymeraseaktivitet selv med prøver, der indeholder 40 % fuldblod.
Denne DNA-polymerase udviser enestående nøjagtighed ved korrekturlæsning og gør Phusion Blood Direct PCR Kit et af de bedste valg til krævende applikationer, såsom kloning. De Phusion Blood Direct PCR Kit er alsidigt og tillader analyse af blodprøver fra forskellige arter og med forskellige antikoagulanter eller opbevaringsbetingelser.
Funktioner
  • Intet behov for tidskrævende og dyre DNA-oprensningstrin
  • Simpel protokol kræver minimal praktisk tid
  • Ekstremt korte PCR-protokoltider
  • Ændret Phusion Hot Start II High-Fidelity DNA-polymerase leverer rigelige udbytter af specifikt produkt
Bemærk
  • Den optimale udglødningstemperatur for Phusion DNA-polymeraser kan afvige væsentligt fraTaq -baserede polymeraser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 2 U/μl
Indhold og opbevaring • Phusion Blod II DNA-polymerase, 40μ L
• 2X Phusion Blod-PCR-buffer med dNTP'er og MgCl2 , 1,25 ml
• Universal Control Primer Mix, 40μ L
• 50 mM EDTA, 0,5 ml
• 50 mM MgCl2 , 1,5 ml
• DMSO, 0,5 mL
Opbevares ved -20 °C.
GC-Rich PCR-ydelse Høj
PCR metode Direkte PCR
Polymerase Phusion Blod II DNA polymerase
Reaktionshastighed Hurtig
Produkttype Direkte PCR Kit
Mængde 100 reaktioner
Forsendelsestilstand Våd eller tøris
Hot Start Indbygget varmstart
Antal reaktioner 100 reaktioner
Overhæng Stump
Reaktionsformat Separate komponenter
Prøvetype Blod
Udgangsmateriale DNA