Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PHTPP
Beskrivelse
Selective estrogen ERβ receptor antagonist that displays 36-fold selectivity over ERα. Exhibits full antagonism at ERβ in a cotransfection assay in human endometrial cancer cells (HEC-1), with minimal effects on ERα.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PHTPP |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 423.31 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 423.318 |