Få mere at vide
PHTPP, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490217
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16490217 50 mg
16463848 10 mg
16442876 25 mg
16424886 100 mg
16416577 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16490217 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY103456
MedChemExpress PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) antagonist with 36-fold selectivity over ERα.
PHTPP is a selective estrogen receptor β (ERβ) antagonist with 36-fold selectivity over ERα.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PHTPP
CAS 805239-56-9
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H11F6N3O
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (59.06 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C(C2=C3N=C(C(F)(F)F)C=C(C(F)(F)F)N3N=C2C4=CC=CC=C4)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 423.31
Formel vægt 423.31
Procent renhed 99.64%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death