missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phthivazid, Mikromol™
Beskrivelse
Phthivazid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthivazid |
| CAS | 149-17-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Phthivazid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H13 N3 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Pyridinecarboxylic acid, 2-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide, 4-Pyridinecarboxylic acid, [(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylene]hydrazide (9CI), Isonicotinic acid, vanillylidenehydrazide (6CI,8CI), Ftivazid, Ftivazide, N-Isonicotinamido-3-methoxy-4-hydroxybenzalimine, NSC 31725, Phthivazid, Phthivazide, Vanicid, Vanillaberon, Vanizide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N3O3/c1-20-13-8-10(2-3-12(13)18)9-16-17-14(19)11-4-6-15-7-5-11/h2-9,18H,1H3,(H,17,19) |
| SMIL | COc1cc(C=NNC(=O)c2ccncc2)ccc1O |
| IUPAC navn | N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methylideneamino]pyridine-4-carboxamide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?