Få mere at vide
Phthalylsulfathiazole, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422276
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
16422276 500 mg
1 options
Artikelnummer. 16422276 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1407
MedChemExpress Phthalylsulfathiazole is a kind of sulfonamides used as an antibacterial drug.
Phthalylsulfathiazole is a kind of sulfonamides used as an antibacterial drug.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalylsulfathiazole
Fysisk form Solid
CAS 85-73-4
Farve White
Mængde 500 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C17H13N3O5S2
Synonym N4-Phthalylsulfathiazole
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 40 mg/mL (99.15 mM)
SMIL O=C(O)C1=CC=CC=C1C(NC2=CC=C(S(=O)(NC3=NC=CS3)=O)C=C2)=O
Molekylvægt (g/mol) 403.43
Formel vægt 403.43
Procent renhed 95.0%