Få mere at vide
Phthaloyl Dichloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15841341
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15841341 250 mL
15831341 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15841341 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8210290250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-95-9
Tekniske data
Smeltepunkt 16°C
Tæthed 1.41 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel C6H4-1,2-(Cocl)2
MDL nummer MFCD00000666
Mængde 250 mL
Synonym Phthaloyl dichloride, Phthalic acid dichloride, Phthaloyl dichloride
Molekylvægt (g/mol) 203.02