Få mere at vide
Phthaloyl chloride, 94%
Artikelnummer. p-7044927
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
Artikelnummer. 11332696
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L08753.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 88-95-9 | C8H4Cl2O2 | 203.018 g/mol
Phthaloylchlorid anvendes til fremstilling af flygtige syrechlorider ud fra syrerne. Det fungerer som et fangstmiddel for nitrit-ionen i fluorodenitreringen af aromatiske substrater med kaliumfluorid. Det tjener som et tilsætningsstof i polymerer og fibre for at forbedre farvestabiliteten. Det bruges som ingrediens i keramiske formbindere, som stabilisator for polymerer og i omvendt osmose-membraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phthaloylchlorid anvendes til fremstilling af flygtige syrechlorider fra syrerne. Det fungerer som et fangstmiddel for nitrit-ionen i fluorodenitreringen af aromatiske substrater med kaliumfluorid. Det tjener som et tilsætningsstof i polymerer og fibre for at forbedre farvestabiliteten. Det bruges som ingrediens i keramiske formbindere, som stabilisator for polymerer og i omvendt osmose-membraner.
Opløselighed Blandbar med
ether.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med vand, alkoholer, oxidationsmidler og stærke baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 88-95-9
Molekylær formel C8H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 203.018
MDL nummer MFCD00000666
InChI nøgle FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
IUPAC navn benzen-1,2-dicarbonylchlorid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthaloyl chloride
Smeltepunkt 12°C
Tæthed 1.409
Kogepunkt 276°C
Flammepunkt 151°C (304°F)
Brydningsindeks 1.568
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 608200
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,7375
Opløselighedsinformation Miscible with ether.
Formel vægt 203.03
Procent renhed 94%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthaloyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 1,2-Benzenedicarbonyl dichloride, Phthalic acid