Få mere at vide
Phthaloyl chloride, 94%
Beskrivelse
Phthaloylchlorid anvendes til fremstilling af flygtige syrechlorider ud fra syrerne. Det fungerer som et fangstmiddel for nitrit-ionen i fluorodenitreringen af aromatiske substrater med kaliumfluorid. Det tjener som et tilsætningsstof i polymerer og fibre for at forbedre farvestabiliteten. Det bruges som ingrediens i keramiske formbindere, som stabilisator for polymerer og i omvendt osmose-membraner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phthaloylchlorid anvendes til fremstilling af flygtige syrechlorider fra syrerne. Det fungerer som et fangstmiddel for nitrit-ionen i fluorodenitreringen af aromatiske substrater med kaliumfluorid. Det tjener som et tilsætningsstof i polymerer og fibre for at forbedre farvestabiliteten. Det bruges som ingrediens i keramiske formbindere, som stabilisator for polymerer og i omvendt osmose-membraner.
Opløselighed Blandbar med
ether.
Noter
Fugtfølsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med vand, alkoholer, oxidationsmidler og stærke baser.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthaloyl chloride |
| Smeltepunkt | 12°C |
| Tæthed | 1.409 |
| Kogepunkt | 276°C |
| Flammepunkt | 151°C (304°F) |
| Brydningsindeks | 1.568 |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3265 |
| Beilstein | 608200 |
| Følsomhed | Moisture sensitive |
| Vis mere |