Få mere at vide
Phthalonitrile, 98%
Artikelnummer. 11424030
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424030 100 g 100g
11417367 250 g 250g
11407367 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11424030 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15071.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 91-15-6 | C8H4N2 | 128.13 g/mol
Phthalonitril bruges som mellemprodukt til kemisk syntese i produktionen af byggesten til farvestoffer og belægninger, life science og landbrugskemikalier. Og også brugt som en forløber for phthalocyanin og andre pigmenter, fluorescerende blegemidler og fotografiske sensibilisatorer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phthalonitril bruges som mellemprodukt til kemisk syntese i produktionen af byggesten til farvestoffer og belægninger, life science og landbrugskemikalier. Og også brugt som en forløber for phthalocyanin og andre pigmenter, fluorescerende blegemidler og fotografiske sensibilisatorer.
Opløselighed Opløselig i alkohol og ether
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91-15-6
Molekylær formel C8H4N2
Molekylvægt (g/mol) 128.13
MDL nummer MFCD00001771
InChI nøgle XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalonitrile, 1,2-dicyanobenzene, o-phthalodinitrile, phthalodinitrile, 1,2-benzenedicarbonitrile, o-dicyanobenzene, 1,2-benzodinitrile, o-pdn, o-cyanobenzonitrile, o-benzenedicarbonitrile
PubChem CID 7042
IUPAC navn benzen-1,2-dicarbonitril
SMIL N#CC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalonitrile
Smeltepunkt 139°C to 141°C
Flammepunkt 162°C (323°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN3439
Beilstein 775028
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol and ether.
Formel vægt 128.13
Procent renhed 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phthalonitrile
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Consejos de prudencia
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Phthalodinitrile
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.