Få mere at vide
Phthalocyanin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378317
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378317 5 g 5g
11388317 1 g 1g
11398317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11378317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032073.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 574-93-6 | C32H18N8 | 514.552 g/mol
Pthalocyanin er et almindeligt makrocyklisk blågrønt farvestof. Det bruges også som et passende laserfarvemetal. Phthalocyaniner har længe været undersøgt som katalysatorer for redoxreaktioner. Områder af interesse er oxygenreduktionsreaktionen og sødning af gasstrømme ved fjernelse af svovlbrinte. Phthalocyaninforbindelser er blevet undersøgt som donormaterialer i molekylær elektronik.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 574-93-6
Molekylær formel C32H18N8
Molekylvægt (g/mol) 514.552
MDL nummer MFCD00005085
InChI nøgle IEQIEDJGQAUEQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalocyanine, pigment blue 16, 29h,31h-phthalocyanine, phthalocyanin, heliogen blue g, polymon blue g, lionol blue kw, irgazin blue 3gt, ftalocianina, ci pigment blue 16
PubChem CID 5282330
ChEBI CHEBI:34921
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=C5C=CC=CC5=C(N4)N=C6C7=CC=CC=C7C(=N6)N=C8C9=CC=CC=C9C(=N8)N=C2N3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalocyanine
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 514.52
Fysisk form Krystallinsk