Få mere at vide
Phthalocyanine, 93%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31109932
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31109932 25 g
31095585 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31109932 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD14793425g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalocyanine
CAS 574-93-6
Molekylær formel C32H18N8
MDL nummer MFCD00005085
Mængde 25 g
SMIL C1(C2=N3)=C(C=CC=C1)C(N2)=NC4=NC(C5=CC=CC=C54)=NC(N6)=C7C=CC=CC7=C6N=C8C9=CC=CC=C9C3=N8
Molekylvægt (g/mol) 514.54
Procent renhed 93%