Få mere at vide
Phthalimidoacetaldehyd diethylacetal, 99%
Beskrivelse
Phthalimidoacetaldehyd-diethylacetal bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Phthalimidoacetaldehyd-diethylacetal anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal |
| Smeltepunkt | 71 °C til 74 °C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 215793 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 263.3 |
| Procent renhed | 99% |