Få mere at vide
Phthalimidoacetaldehyd diethylacetal, 99%
Artikelnummer. 11408407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408407 5 g 5g
11418407 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18491.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 78902-09-7 | C14H17NO4 | 263,29 g/mol
Phthalimidoacetaldehyd-diethylacetal bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Phthalimidoacetaldehyd-diethylacetal anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78902-09-7
Molekylær formel C14H17NO4
Molekylvægt (g/mol) 263.29
MDL nummer MFCD00005901
InChI nøgle GEFXJJJQUSEHLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal, 2-2,2-diethoxyethyl isoindoline-1,3-dione, n-2,2-diethoxyethyl phthalimide, 2-phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal, 2-phthalimido acetaldehyde diethylacetal, 2-2,2-diethoxyethyl isoindole-1,3-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2,2-diethoxyethyl, 2-2,2-diethoxyethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-2,2-diethoxyethyl benzo c azoline-1,3-dione, acmc-209pfw
PubChem CID 315286
IUPAC navn 2-(2,2-diethoxyethyl)isoindol-1,3-dion
SMIL CCOC(CN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Smeltepunkt 71°C to 74°C
Mængde 5 g
Beilstein 215793
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 263.3
Procent renhed 99%