Få mere at vide
Phthalimid, TRC
Artikelnummer. 30419776
Skift visning
Mængde:
250 g
Artikelnummer. Mængde
30419776 250 g
1 options
Artikelnummer. 30419776 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP384550250G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalimide
CAS 85-41-6
Molekylær formel C8 H5 N O2
Mængde 250 g
Synonym Phthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, Phthalimide (8CI), 1,2-Benzenedicarboximide, 1,3-Dihydro-2H-isoindole-1,3-dione, 1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindole, 1,3-Isoindolinedione, 2,3-Dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, Benzoimide, Isoindole-1,3-dione, Kladnoite, Levegal PEW-T, NSC 3108, Phenylimide, Phthalic dicarboximide
InChI formel InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
SMIL O=C1NC(=O)c2ccccc12
IUPAC navn isoindol-1,3-dion
Molekylvægt (g/mol) 147.13
Formel vægt 147.032