Få mere at vide
Phthalimide, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15889450
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15889450 1 kg
15879450 100 g
15886440 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15889450 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8073031000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-41-6
Tekniske data
Smeltepunkt 234°C to 238°C (sublimed)
Tæthed 1.21 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 310°C/1013 hPa
MDL nummer MFCD00005881
Mængde 1 kg
Synonym Phthalimide, Phthalic acid imide, Phthalimide
Molekylvægt (g/mol) 147.13