Få mere at vide
Phthalimide, Potassium salt, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11488290 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11488290 100 g
1 options
Artikelnummer. 11488290 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210264980
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalimide, Potassium salt
CAS 1074-82-4
Farve Gul
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C8H4KNO2
MDL nummer MFCD00005887
Mængde 100 g
Synonym potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
InChI nøgle FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
SMIL [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
IUPAC navn potassium 1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-ide
Molekylvægt (g/mol) 185.22
PubChem CID 3356745
Formel vægt 185.2
Fysisk form Pulver