Få mere at vide
Phthalimid, kaliumderivat, 99%
Artikelnummer. 11995581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11995581 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10532771 100 g Plastflaske 100g
10645422 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11995581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 170860025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 1074-82-4 | C8H4KNO2 | 185,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1074-82-4
Molekylær formel C8H4KNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.22
MDL nummer MFCD00005887
InChI nøgle FYRHIOVKTDQVFC-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium phthalimide, potassium 1,3-dioxoisoindolin-2-ide, n-potassiophthalimide, phthalimide potassium salt, n-potassium phthalimide, unii-x6kka27dil, phthalimide, potassium salt, potassium phthalamide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, potassium salt, x6kka27dil
PubChem CID 3356745
IUPAC navn kalium;isoindol-2-ide-1,3-dion
SMIL [K+].O=C1[N-]C(=O)C2=CC=CC=C12
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phthalimide, potassium derivative
Smeltepunkt >300 °C
Farve Grøn eller hvid til gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig i vand
Formel vægt 185.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver