missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Phthalimide-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalimide D4 (Phenyl D4) |
| CAS | 60161-31-1 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Phthalimide D4 (Phenyl D4), 3,4,5,6-Tetradeuterophthalimide, 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione-4,5,6,7-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c2C(=O)NC(=O)c2c1[2H] |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetradeuterioisoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0571 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?