Få mere at vide
Phthalimid, 99%
Artikelnummer. 15700809 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15700809 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10437910 100 g Plastflaske 100g
10657292 500 g Plastflaske 500g
10001390 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 15700809 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131100025
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 85-41-6 | C8H5NO2 | 147,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-41-6
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00005881
InChI nøgle XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
PubChem CID 6809
ChEBI CHEBI:38817
IUPAC navn isoindol-1,3-dion
SMIL O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalimide
Smeltepunkt >233,5 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 366,0 °C
Flammepunkt 165 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 2.5 kg
Beilstein 21, 458
Fieser 07,330
Merck Index 15, 7485
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 0,4-0,6 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 5 g/100g kogende alkohol, frit opløseligt i vandige alkalihydroxider, opløseligt i kogende eddikesyre, acetone, varm ether og dimethylsulfoxid, næsten uopløseligt i benzen, petroleumsether
Sublimationspunkt 0366,0 °C
Formel vægt 147.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinske flager