Få mere at vide
Phthalimid, 99%
Artikelnummer. 11494294
Skift visning
Mængde:
10,000 g
2500 g
500 g
Pakningsstørrelse:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494294 2500 g 2500g
11484294 500 g 500g
11404304 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494294 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12584.0E
 Begrænset vare
På lager
CAS: 85-41-6 | C8H5NO2 | 147,13 g/mol
Phthalimid er et reagens, der bruges til at omdanne allyl- og alkylhalogenider til beskyttede primære aminer. . Det bruges som en forløber for andre organiske forbindelser som en maskeret kilde til ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Phthalimide
er et reagens, der bruges til at omdanne allyl- og alkylhalogenider til beskyttede primære aminer. . Det bruges som en forløber for andre organiske forbindelser som en maskeret kilde til ammoniak.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i vandige alkalihydroxider
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 85-41-6
Molekylær formel C8H5NO2
Molekylvægt (g/mol) 147.13
MDL nummer MFCD00005881
InChI nøgle XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, o-phthalimide, isoindoline-1,3-dione, o-phthalic imide, 1,3-isoindolinedione, benzoimide, 2-diazoindan-1,3-dione, phenylimide, phthalimid
PubChem CID 6809
ChEBI CHEBI:38817
IUPAC navn isoindol-1,3-dion
SMIL O=C1NC(=O)C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalimide
Smeltepunkt 232 °C til 236 °C
Tæthed 1.21
pH 3.8
Kogepunkt 366 °C
Flammepunkt 165 °C (329 °F)
Lugt Lugtfri
Mængde 2500 g
Beilstein 118522
Merck Index 14,7373
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand; Opløseligt i vandige alkalihydroxider
Formel vægt 147.14
Procent renhed 99%