Få mere at vide
Phthalimid, 99%
Beskrivelse
Phthalimid er et reagens, der bruges til at omdanne allyl- og alkylhalogenider til beskyttede primære aminer. . Det bruges som en forløber for andre organiske forbindelser som en maskeret kilde til ammoniak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
er et reagens, der bruges til at omdanne allyl- og alkylhalogenider til beskyttede primære aminer. . Det bruges som en forløber for andre organiske forbindelser som en maskeret kilde til ammoniak.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i vandige alkalihydroxider
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Sørg for god ventilation.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalimide |
| Smeltepunkt | 232 °C til 236 °C |
| Tæthed | 1.21 |
| pH | 3.8 |
| Kogepunkt | 366 °C |
| Flammepunkt | 165 °C (329 °F) |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 118522 |
| Merck Index | 14,7373 |
| Vis mere |