Få mere at vide
Phthalimide-3,4,5,6-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Phthalimide D4 (Phenyl D4) |
| CAS | 60161-31-1 |
| Molekylær formel | C8 2H4 H N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Phthalimide D4 (Phenyl D4), 3,4,5,6-Tetradeuterophthalimide, 1 H-Isoindole-1,3(2 H)-dione-4,5,6,7-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4 H,(H,9,10,11)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | O=C1C=2 C(C(=O)N1)=C(C(=C(C2[2 H])[2 H])[2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 4,5,6,7-tetradeuterioisoindole-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Formel vægt | 151.0571 g/mol |
| Vis mere |