Få mere at vide
Phtalid, TRC
Artikelnummer. 30424636
Skift visning
Mængde:
25 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30424636 25 g
30423410 50 g
30420715 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30424636 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP38452525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-41-2
Molekylær formel C8 H6 O2
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone (9CI, ACI), Phthalide (6CI, 8CI), 1,3-Dihydro-2-benzofuran-1-one, 1-Phthalanone, 2-Benzofuran-1(3H)-one, 2-Hydroxymethylbenzoic acid γ-lactone, 3H-Isobenzofuran-1-one, NSC 1469, Phthalolactone
IUPAC navn 3H-2-benzofuran-1-one
SMIL O=C1OCc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobenzofuranone
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H6O2/c9-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-8/h1-4H,5H2
Formel vægt 134.0368