Få mere at vide
Phtalid, 99%
Artikelnummer. 10795431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10795431 100 g Plastflaske 100g
10785431 5 g Glasflaske 5g
10163230 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10795431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131091000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    358.00 DKK
    302.65 DKK / 100g
    Spare 55.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-41-2
MDL nummer MFCD00005906
InChI nøgle WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
IUPAC navn 3H-2-benzofuran-1-on
SMIL C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalide
Navn note 99%
Smeltepunkt 70 °C til 73 °C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 290 °C
Flammepunkt 152 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Plastflaske
Molekylær formel C8H6O2
Mængde 100 g
Beilstein 17,31
Fieser 05,537; 08,402
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: sparsomt opløselig
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Formel vægt 134.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Phthalide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.