Få mere at vide
Phtalid, 99%
Artikelnummer. 10785431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10785431 5 g Glasflaske 5g
10795431 100 g Plastflaske 100g
10163230 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10785431 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 131090050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-41-2
MDL nummer MFCD00005906
InChI nøgle WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
IUPAC navn 3H-2-benzofuran-1-on
SMIL C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phthalide
Navn note 99%
Smeltepunkt 70°C to 73°C
Farve Hvid til beige
Kogepunkt 290°C
Flammepunkt 152°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H6O2
Mængde 5 g
Beilstein 17,31
Fieser 05,537; 08,402
Opløselighedsinformation Solubility in water: sparingly soluble
Molekylvægt (g/mol) 134.13
Formel vægt 134.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Phthalide
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.