Få mere at vide
Phtalid, 98+%
Artikelnummer. 11482917
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11482917 100 g 100g
11492917 500 g 500g
11402927 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482917 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15516.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 87-41-2 | C8H6O2 | 134,134 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 87-41-2
Molekylær formel C8H6O2
Molekylvægt (g/mol) 134.134
MDL nummer MFCD00005906
InChI nøgle WNZQDUSMALZDQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalide, isobenzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 1-phthalanone, phthalolactone, 2-benzofuran-1 3h-one, isobenzofuranone, phthalanone, 3h-isobenzofuran-1-one, 2-hydroxymethylbenzoic acid, gamma-lactone
PubChem CID 6885
ChEBI CHEBI:38085
IUPAC navn 3H-2-benzofuran-1-on
SMIL C1C2=CC=CC=C2C(=O)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalide
Smeltepunkt 72°C to 75°C
Tæthed 1.1
Kogepunkt 289°C to 291°C
Flammepunkt 152°C (305°F)
Mængde 100 g
Beilstein 114632
Formel vægt 134.13
Procent renhed ≥98%