Få mere at vide
Ftalid-3-eddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11322316
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322316 25 g 25g
11312316 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05984.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 4743-58-2 | C10H8O4 | 192,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4743-58-2
Molekylær formel C10H8O4
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00051729
InChI nøgle FJWKEFBYCZSVNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym phthalide-3-acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-yl-acetic acid, 2-3-oxo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxo-1h-2-benzofuran-1-yl acetic acid, 2-3-oxohydroisobenzofuranyl acetic acid, acmc-20ajvy, 1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranacetic acid
PubChem CID 589730
IUPAC navn 2-(3-oxo-lH-2-benzofuran-1-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(OC2=O)CC(=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Phthalide-3-acetic acid
Smeltepunkt 148 °C til 153 °C
Mængde 25 g
Beilstein 156005
Formel vægt 192.17
Procent renhed ≥98%