Få mere at vide
Ftalsyreanhydrid, TRC
Artikelnummer. 30420314
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30420314 100 g
1 options
Artikelnummer. 30420314 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP384485100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Phthalic anhydride
CAS 85-44-9
Molekylær formel C8 H4 O3
Mængde 100 g
Synonym 1,3-Isobenzofurandione, Phthalic anhydride (8CI), 1,2-Benzenedicarboxylic anhydride, 1,3-Phthalandione, 2-Benzofuran-1,3-dione, ADP 1200, Araldite HT 901, ESEN, HT 901, NSC 10431, OP 392, Phthalandione, Phthalanhydride, Phthalic acid anhydride, Retarder AK, Retarder B-C, Retarder ESEN, Retarder PD, Rikacid PA, Sconoc 5, Sconoc 7, TGL 6525, Vulkalent B/C
InChI formel InChI=1S/C8H4O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-4H
SMIL O=C1OC(=O)c2ccccc12
IUPAC navn 2-benzofuran-1,3-dione
Molekylvægt (g/mol) 148.12
Formel vægt 148.016